MABE1116
Anti-DNAJB1/Hdj1 Antibody, clone J25
clone J25, from mouse
Sinônimo(s):
Hdj1, DnaJ homolog subfamily B member 1, DNAJB1, hDj-1, Heat shock 40 kDa protein 1, Heat shock protein 40, HSP40
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
J25, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNAJB1(3337)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 1-5 µg/mL from a representative lot detected heat shock-induced DNAJB1 upreguation in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroleukemia cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Western Blotting Analysis: 0.05-0.5 µg/mL from a representative lot detected heat shock-induced DNAJB1 upreguation in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroleukemia cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected heat shock-induced DNAJB1/Hdj-1 upregulation in human K-562 erythroleukemia cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1