Documentos Principais
SAB4301803
Sigma-Aldrich
Anti-TIA1
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
TIA-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1: 100-250
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão
BC015944
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIA1(7072)
Imunogênio
Full length fusion protein
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Triana Amen et al.
Molecular biology of the cell, 32(21), ar18-ar18 (2021-08-26)
Stress granules (SGs) are ribonucleoprotein functional condensates that form under stress conditions in all eukaryotic cells. Although their stress-survival function is far from clear, SGs have been implicated in the regulation of many vital cellular pathways. Consequently, SG dysfunction is
Triana Amen et al.
Cell reports, 35(11), 109237-109237 (2021-06-17)
The formation of stress granules (SGs) is an essential aspect of the cellular response to many kinds of stress, but its adaptive role is far from clear. SG dysfunction is implicated in aging-onset neurodegenerative diseases, prompting interest in their physiological