Key Documents
SAB4300995
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
HMFN0376, NIIL497, SCDR9, SDR16C3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
34 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.3 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001129702.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) is part of the short-chain dehydrogenase/reductase family. The gene encoding this lipid droplet-associated protein is localized on human chromosome 4q22.1.
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total HSD17B13 protein.
Imunogênio
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) has a role in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and it has been shown to be downregulated in hepatocellular carcinoma. HSD17B13 modulates lipid biosynthesis.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1