Documentos Principais
SAB1405061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAX antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MCOP3, RX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.33 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAX(30062)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Development of the vertebrate eye requires a series of steps including specification of the anterior neural plate, evagination of the optic vesicles from the ventral forebrain, and the cellular differentiation of the lens and retina. Homeobox-containing genes, including RAX, play a critical role in vertebrate and invertebrate eye formation (Mathers et al., 1997 [PubMed 9177348]).[supplied by OMIM
Imunogênio
RAX (NP_038463, 104 a.a. ~ 206 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)