03-0205-00
SMC® Human TDP-43 Immunoassay Kit
kit sufficient for 96 wells
Sinônimo(s):
TDP-43 Single Molecule Counting kit, TDP-43 immunoassay kit, TDP-43 ultra-sensitive immunoassay, Transactive Response DNA-binding Protein 43 immunoassay kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
uso
kit sufficient for 96 wells
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SMC®
Parâmetros
100 μL sample volume (CSF)
12.5 μL sample volume (serum and plasma)
assay range
intra-assay cv: ≤7%
(n=5)
linearity: 80-120%
recovery range: 80-120%
sensitivity: 5.21 pg/mL
standard curve range: 2.6-6,000 pg/mL
inter-assay cv: ≤11%
(n=3)
técnica(s)
single molecule counting: suitable
entrada
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma
serum
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Research Category:
Neuroscience
neurological
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Nervous System
Neurodegenerative Diseases
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Neuroregenerative Medicine
Neuroscience
Technique(s)
SMC® : High sensitivity protein biomarker detection immunoassay
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system
- Compatibility with automated liquid handling
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects