Z277940
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments 9/4852
faixa de medição de temperatura
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
tamanho da haste
8 in.
Descrição geral
- 2 in. dial
- °C/°F scales
- Recalibration adjustment feature
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z277940-1EA | 4061833462874 |