Documentos Principais
Z277959
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments 9/4812
faixa de medição de temperatura
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
tamanho da haste
8 in.
Descrição geral
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)