Z277983
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −10-100 °C, accuracy: 2 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments 9/2125
faixa de medição de temperatura
−10-100 °C, accuracy: 2 °C
Descrição geral
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z277983-1EA | 4061826668443 |