Documentos Principais
SAB4300885
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CDSP, FLJ46769, OCTN2, OCTN2VT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
63 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_003051.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC22A5(6584)
Especificidade
The antibody detects endogenous level of total SLC22A5 protein.
Imunogênio
Recombinant protein of human SLC22A5.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mengru Bai et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(6), 582-591 (2019-03-29)
l-Carnitine (l-Car) plays a crucial role in fatty acid β-oxidation. However, the plasma l-Car concentration in women markedly declines during pregnancy, but the underlying mechanism and its consequences on maternal hepatic β-oxidation have not yet been clarified. Our results showed