Key Documents
SAB4700902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD32 antibody produced in mouse
clone 3D3
Sinônimo(s):
FCG2, FCGR2A, IGFR2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de adesão
BC020823
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGR2A(2212)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 3D3 recognizes CD32, a 40 kDa polymorphic transmembrane glycoprotein serving as the low affinity receptor for aggregated IgG. This antibody recognizes CD32 on B cells of all donors, but on platelets, monocytes, and granulocytes of only some donors (131R variant, but not 131H variant).
Imunogênio
purified glycosylated recombinant human FcgammaRIIa2
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.