SAB4300572
Anti-TRPC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ11098 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ14863 antibody produced in rabbit, Anti-FSGS2 antibody produced in rabbit, Anti-TRP6 antibody produced in rabbit, Anti-transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~100 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(Q-D-Y-L-L)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPC6(7225)
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)