A5844
Monoclonal Anti-c-Abl antibody produced in mouse
clone ABL-148, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-ABL, Anti-BCR-ABL, Anti-CHDSKM, Anti-JTK7, Anti-bcr/abl, Anti-c-ABL, Anti-c-ABL1, Anti-p150, Anti-v-abl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ABL-148, monoclonal
peso molecular
antigen 145 kDa
reatividade de espécies
monkey, rat, human, mouse, bovine
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using human melanoma cell extract
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABL1(25)
mouse ... Abl1(11350)
rat ... Abl1(311860)