MABN748
Anti-TrpC3, clone 10H6 Antibody
clone 10H6, from mouse
Sinônimo(s):
Short transient receptor potential channel 3, TrpC3, Transient receptor protein 3, TRP-3, hTrp-3, hTrp3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPC3(7222)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TrpC3 in rat liver and brain tissue lysates (Feng. S., et al. (2013). PNAS. 1-6).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TrpC3 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1