SAB4200803
Anti-TFE3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Class E basic helix-loop-helix protein 33, Anti-Transcription factor E3, Anti-bHLHe33
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~60 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 4-8 μg/mL using human HeLa cells extract
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFE3(7030)
Descrição geral
Anti-TFE3 antibody specifically recognizes TFE3 from human and mouse origin.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)