SAB4200736
Anti-S100-A10 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoblotting: 1:500-1:1000 using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Pancrease carcinoma sections
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A10(6281)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)