SAB4200663
Anti-Copeptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CT-proAVP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate)
immunohistochemistry: 20 μg/mL (recommended using mouse or human kidney sections)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate (C8749).)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using human Copeptin trifluoroacetate (C8749) for coating.)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AVP(551)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade