SAB4200643
Monoclonal Anti-PLEKHA7 antibody produced in mouse
clone PLK7, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PLK7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2-4 μg/test using NCI-H1299 cells
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using human CaCo2 cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLEKHA7(144100)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)