SAB4200592
Anti-IDH1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), Anti-soluble
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction).
immunoprecipitation (IP): 10 μg using lysates of HepG2 cells.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U-87 glioblastoma cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDH1(3417)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)