MABS279
Anti-GPR30, clone 2F2 Antibody
clone 2F2, from mouse
Sinônimo(s):
G-protein coupled estrogen receptor 1, Chemoattractant receptor-like 2, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, FEG-1, G-protein coupled receptor 30, GPCR-BR, IL8-related receptor DRY12, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, LYGPR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPER1(2852)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GPR30 in human placenta tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1