S8305
Anti-Substance P Receptor antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NK1R, Anti-SPR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse, guinea pig
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:5,000 using 4% paraformaldehyde (with picric acid/glutaraldehyde)-fixed, frozen, rat brain sections.
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using a rat brain membrane fraction extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TACR1(6869)
mouse ... Tacr1(21336)
rat ... Tacr1(24807)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?