AB1566
Anti-Substance P Antibody, pain
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAC1(6863)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
1:10,000 dilution from a previous lot was used in radioimmunioassay. 80% binding detects at least 5 pg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Qualidade
Substance P (AB1566) representative staining pattern/morphology in Alzheimer’s brain. Tissue pretreated with Citrate pH6.0, antigen retrieval. Antibody diluted to 1:100.
IHC-Paraffin Staining With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Alzheimer’s Brain.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Spinal Cord.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1