SAB4200527
Anti-USP8 antibody, Mouse monoclonal
clone US872, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Deubiquitinating enzyme 8, Anti-HumORF8, Anti-UBPY, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 8, Anti-Ubiquitin isopeptidase Y, Anti-Ubiquitin specific peptidase 8, Anti-Ubiquitin thioesterase 8, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 8, Anti-hUBPy, Monoclonal Anti-USP8 antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
US872, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~127 kDa
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
human, rat, bovine, monkey, mouse, dog
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using MCF7 cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using A549 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MCF7 total cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... USP8(9101)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)