AB10526
Anti-COX4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1, cytochrome c oxidase subunit IV1, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COX4I1(1327)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected COX4 in 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
A non-specific band may be observed at ~58 kDa
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human fetal skeletal muscle tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Artigos
Loading controls in western blotting application.