PLA0269
Rabbit anti-HSP60 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
60 kDa chaperonin, CPN60, GroEL, HLD4, HSP-60, HSP60, HSP65, Heat shock protein 60, HuCHA60, P60 lymphocyte protein, SPG13, chaperonin 60, heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin), heat shock protein 65, mitochondrial matrix protein P1, short heat shock protein 60 Hsp60s1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_002147.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... HSP60(3329)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
HSP60 is also found to interact with the transcription factor interferon regulatory factor 3 (IRF3), which is involved in the induction of IFN-β (interferon- β) signaling pathway, a crucial host-protective response.
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Loading controls in western blotting application.