SAB4200423
Anti-HRD1/SYVN1 antibody, Mouse monoclonal
clone HRD1-5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin, Anti-Synovial apoptosis inhibitor 1, Anti-Synoviolin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HRD1-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human HRD1/SYVN1
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYVN1(84447)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)