SAB4200416
Anti-Tensin 3 antibody, Mouse monoclonal
clone TN-17, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-TEM6, Monoclonal Anti-TENS1, Monoclonal Anti-TNS3, Monoclonal Anti-Tensin 3 antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TN-17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~170 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using PC3 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extracts of SW-620 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNS3(64759)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)