SAB4200852
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone BP53-12, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BP53-12, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.06-0.125 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line whole extract
immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human A431cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1