SAB4200338
Anti-KLF5 antibody , Mouse monoclonal
clone KLF5-55, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-BTEB2, Monoclonal Anti-CKLF, Monoclonal Anti-IKLF, Monoclonal Anti-KLF5, Monoclonal Anti-Kruppel-like factor 5 (intestinal)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KLF5-55, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55
reatividade de espécies
rat, mouse, chicken, human, hamster, canine, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using methanol/acetone fixed PC3 cells.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of PC3 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLF5(688)
mouse ... Klf5(12224)
rat ... Klf5(84410)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)