SAB4200241
Anti-PP2A subunit B isoform PR55-α antibody, Mouse monoclonal
clone 2G9, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-B55α, Anti-PPP2R2A, Anti-PR52A, Anti-PR55A, Anti-Protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR52), alpha isoform, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha, B55A, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 kDa regulatory subunit B, alpha isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50-55 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat NRK or human HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2R2A(5520)
mouse ... Ppp2r2a(71978)
rat ... Ppp2r2a(117104)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)