SAB4200182
Anti-Glutathione Reductase antibody, Mouse monoclonal
clone GR6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-GR, Anti-GSR, Anti-Glutathione-disulfide reductase, Anti-NADPH:oxidized glutathione oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GR6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSR(2936)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemical
- immunofluorescence studies
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200182-200UL | 4061838035196 |
SAB4200182-25UL | 4061838035202 |