SAB4200101
Anti-AS160 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Akt substrate of 160 kDa, Anti-TBC1D4 (TBC1 domain family, member 4)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~160 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HEK-293T cells
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human AS160
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1d4(210789)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade