Documentos Principais
SAB3501138
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
SARS coronavirus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Descrição geral
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. NSP2 may play a role in the modulation of host cell survival signaling pathway by interacting with host PHB and PHB2. Indeed, these two proteins play a role in maintaining the functional integrity of the mitochondria and protecting cells from various stresses.
Imunogênio
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 protein. The immunogen is located within 50-100 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 protein.
Aplicação
Antibody validated: Immunohistochemistry in human samples. SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA. It can detect SARS-CoV-2 NSP2 recombinant protein by ELISA. All other applications and species not yet tested.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)