SAB3500816
Anti-CMPK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 49 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CMPK2(129607)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Ligação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)