MABF106
Anti-Viperin Antibody, clone MaP.VIP
clone MaP.VIP, from mouse
Sinônimo(s):
Radical S-adenosyl methionine domain-containing protein 2, Cytomegalovirus-induced gene 5 protein, Viperin, Virus inhibitory protein,endoplasmic reticulum-associated, interferon-inducible
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MaP.VIP, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RSAD2(91543)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in HepG2 cell lysate (Hinson, E., et al. (2008). JBC. 284(7):4705–4712).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in mouse liver, spleen, lung, and lymph node cells (Hinson, E., et al. (2010). J. Immunol. 184:5723-5731).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in mouse spleen cells (Hinson, E., et al. (2010). J. Immunol. 184:5723-5731).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Viperin in 10 µg of mouse macrophage stimulated with IFN gamma and LPS.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse macrophage stimulated with IFN gamma and LPS
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1