SAB4200695
Anti-VSV Glycoprotein antibody, Mouse monoclonal
clone P5D4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
VSV, VSV glycoprotein, Vesicular Stomatitis Virus glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P5D4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
virus (Vesicular stomatitis virus (VSV))
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing Vinculin with VSV-G tagged fusion protein.
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using COS7 cells over-expressing Vinculin with VSV-G tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?