Documentos Principais
SAB2900754
Sigma-Aldrich
Anti-ELOVL6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ELOVL fatty acid elongase 6, ELOVL6, FAE, Fatty acid elongase 2, Fatty acyl-CoA elongase, HELO2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IHC
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human, mouse, rat
citations:
técnica(s):
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELOVL6(79071)
Imunogênio
16 amino acid peptide near the amino terminus of the human ELOVL6.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)