MAB8254
Anti-Influenza A Antibody, H-3 Antigen, clone 30-2F11-F7-A5
clone 30-2F11-F7-A5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
30-2F11-F7-A5, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
A/Shandung/93;
A/Shanghai/16/89; All CA Strains 1986 to Present.
No reactivity shown with the following H1N1 strains: A/Taiwan/1/86;A/Texas/36/91; A/USSR/90/77; All CA strains 1986 to present.
No reactivity shown to Influenza B strains.
Imunogênio
Aplicação
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Influenza Control Slides, Catalogue Number 5010-5
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2