SAB2702289
Monoclonal Anti-PRMT1 antibody produced in mouse
clone GT779, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ANM1, HCP1, HRMT1L2, IR1B4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT779, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-1000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRMT1(3276)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2