SAB2702290
Monoclonal Anti-PRMT1 antibody produced in mouse
clone GT10111, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ANM1, HCP1, HRMT1L2, IR1B4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT10111, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRMT1(3276)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2