Documentos Principais
SAB2701118
Sigma-Aldrich
Anti-TRPM2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
EREG1, KNP3, LTRPC2, TRPM2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPM2(7226)
Imunogênio
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 181 and 423 of TRPM2 according to NP_003298
Aplicação
Suggested starting dilutions are as follows: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The protein encoded by this gene is a calcium-permeable cation channel that is regulated by free intracellular ADP-ribose. The encoded protein is activated by oxidative stress and confers susceptibility to cell death. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known. [provided by RefSeq]
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
1XPBS, 20% Glycerol (pH7). 0.025% ProClin 300 was added as a preservative.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)