AXYPCR96M2HSC
PCR amplification plate microplate
half skirt with a single notch, size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
Half skirt
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96M2-HS-C
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
tamanho
96 wells
volume do poço
200 μL
cor
clear
adequação
suitable for PCR
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Axygen® 96 well half skirt PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, plus ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 and ABI sequencing units systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- Sealing options : Strip caps, Axymat, or sealing film.
- Single notch corner.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)