AXYPCR96LPFLTC
PCR microplate with flat top
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, clear
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-LP-FLT-C
Corning
embalagem
pkg of 4x25plates/cs
tamanho
96 wells
volume do poço
100 μL
cor
clear
adequação
suitable for (qPCR)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard Biometra thermal cyclers, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- No skirt, low-profile plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
- Fits 0.1 mL thermal cycler blocks.
- Ideal for fast and efficient PCR reactions.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)