Key Documents
AXYPCR96C
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-C
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
200 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
200 μL
adequação
suitable for (Statagene MX4000)
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.