Documentos Principais
SAB2108630
Sigma-Aldrich
Anti-KLB
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti- MGC142213, Anti-BKL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
120 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human, bovine
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_175737
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLB(152831)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KLB
Ações bioquímicas/fisiológicas
KLB is a single-pass type III membrane protein. It contributes to the transcriptional repression of cholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7A1), the rate-limiting enzyme in bile acid synthesis. KLB is probably inactive as a glycosidase. It increases the ability of FGFR1 and FGFR4 to bind FGF21.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: DAYTIRRGLFYVDFNSKQKERKPKSSAHYYKQIIRENGFSLKESTPDVQG
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gexiang Cai et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244(3), 252-261 (2019-02-05)
In this study, we reported for the first time that FGF21 alleviated hypoxia-induced pulmonary hypertension through attenuation of increased pulmonary arterial pressure, pulmonary arterial remodeling and collagen deposition in vivo, and we confirmed the mutual promotion of FGF21 and PPARγ