Documentos Principais
SAB2108392
Sigma-Aldrich
Anti-S100B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
10kDa
reatividade de espécies
goat, rabbit, bovine, rat, mouse, guinea pig, human, horse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Imunogênio
The immunogen for anti-S100B antibody: synthetic peptide directed towards the N terminal of human S100B
Ações bioquímicas/fisiológicas
S100b binds GTPase activating protein IQGAP1; It may play a role in cell membrane rearrangement.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: KLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDEDGDGECDFQEFMA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Serena Banu Gumusoglu et al.
Translational psychiatry, 11(1), 79-79 (2021-01-30)
Preeclampsia is a severe gestational hypertensive condition linked to child neuropsychiatric disorders, although underlying mechanisms are unclear. We used a recently developed, clinically relevant animal model of preeclampsia to assess offspring. C57BL/6J mouse dams were chronically infused with arginine vasopressin