SAB2108280
Anti-PITX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
32kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, bovine, horse, dog, sheep, human, rabbit, guinea pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PITX3(5309)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Members of RIEG/PITX homeobox family act as transcription factors. Mutations of PITX3 have been associated with anterior segment mesenchymal dysgenesis (ASMD) and congenital cataracts. PITX3 is involved in lens formation during eye development. Mutations of this gene have been associated with anterior segment mesenchymal dysgenesis and congenital cataracts.
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)