SAB1412737
Monoclonal Anti-PRRX1 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-PHOX1, Anti-PMX1, Anti-PRX1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.64 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRRX1(5396)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MTSSYGHVLERQPALGGRLDSPGNLDTLQAKKNFSVSHLLDLEEAGDMVAAQADENVGEAGRSLLESPGLTSGSDTPQQDNDQLNSEEKK
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1