Documentos Principais
SAB1408305
Sigma-Aldrich
Anti-TBN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
43, FLJ32821, II, TAF, TAFII43, TBN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~18.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAF8(129685)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes one of several TATA-binding protein (TBP)-associated factors (TAFs), which are integral subunits of the general transcription factor complex TFIID. TFIID recognizes the core promoter of many genes and nucleates the assembly of a transcription preinitiation complex containing RNA polymerase II and other initiation factors. The protein encoded by this gene contains an H4-like histone fold domain, and interacts with several subunits of TFIID including TBP and the histone-fold protein TAF10. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TBN (AAH33728.1, 1 a.a. ~ 174 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADAAATAGAGGSGTRSGSKQSTNPADNYHLARRRTLQVVVSSLLTEAGFESAEKASVETLTEMLQSYISEIGRSAKSYCEHTARTQPTLSDIVVTLVEMGFNVDTLPAYAKRSQRMVITAPPVTNQPVTPKALTAGQNRPHPPHIPSHFPEFPDPHTYIKTPVSDEALGLRVV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)