DMPS5X
Dimetilpolisiloxano
viscosity 50 cSt (25 °C)(lit.)
Sinônimo(s):
Polidimetilsiloxano
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
~3,780
viscosidade
50 cSt(25 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in culturing mouse embryos
- in preparation of oil-based nano-adjuvant candidates
- to reduce the brain movement in the post-cat craniotomy process
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
609.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
321 °C - closed cup