DMPS5C
Dimetilpolisiloxano
viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.)
Sinônimo(s):
Polidimetilsiloxano
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
peso molecular
~17,250
viscosidade
500 cSt(25 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
609.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
321 °C - closed cup